Learn More
Corning™ Tubes de stockage à code-barres : Code-barres 1D / 2D
Pour un stockage, une identification et une récupération des échantillons supérieurs
Description
Disposent d’un système de codage synchronisé qui minimise les risques de confusion et de chevauchement tout en permettant une identification des échantillons sûre et sécurisée.
- Identification optimale — Code-barres linéaire et 2D synchronisé
- Maximum d’informations — Code-barres 14 x 14 points 2D
- Stabilité du code-barres — Gravé au laser et non sur une étiquette apposée
- Compatibilité avec les composés — construction en PP créant un récipient inerte
- Tolérance thermique : -180 à +110°C (bouchon à vis) ; -80 à +110°C (bouchon en TPE)
- Longueur : 43.9 mm
- 96/rack
Spécification
En PP | |
Non |