Learn More
Corning™ Microplaques solides à 384 puits faible volume
Mêmes volumes de réactifs faibles que les plaques à 1536 puits sans devoir utiliser de nouveaux instruments
Marque: Corning™ 3676
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les plaques en polystyrène sont dotées d’une conception unique de puits carré à rond avec un fond conique qui fournit un accès et une imagerie simplifiés pour des meilleures performances de test.
- Le fond réduit le piégeage des liquides et de l’air ; meilleur rapport signal / bruit et signal FP réduit (mP) en cas de travail sur de très faibles volumes
- Chaque puits est doté d’un rebord en relief afin de réduire la contamination croisée au cours des processus de dosage et de manipulation des liquides
- Choisissez les plaques noires pour les applications de fluorescence et les plaques blanches pour les applications de luminescence
- Solution idéale pour les dosages immunologiques
- Capacité à lier un milieu (>10 kDa) et des grosses biomolécules qui possèdent des groupes ioniques et/ou des régions hydrophobes
- Volume utile : 2 à 20 μl
Spécification
No Barcode | |
16 x 24 | |
Polystyrene | |
2 à 20 μl | |
Culture tissulaire | |
Facilite l’accès et l’imagerie pour des performances de dosage supérieures, des applications de fluorescence, réduit la contamination croisée pendant le dosage et le processus de manipulation des liquides |
Étalon | |
Black | |
384 | |
Non stérile | |
Rond | |
Noir |