Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Anneaux en liège
Support flasks with Usbeck Laborgaraete™ Cork Rings made from compressed cork. The rings cushion laboratory glassware and keep items upright.
Marque:  Usbeck Laborgeraete™ 5672
Code produit. 10649521
  • 4.45€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Height: 30mm
  • Fit a variety of flask sizes
  • 1Pack
Spécification
Spécification
Compressed Cork
60 mm
Flacons de jusqu’à 250 à 500 ml
Rond
50 g
30 mm
110 mm
Anneau en liège
1par unité