Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Anneaux en liège
Support flasks with Usbeck Laborgaraete™ Cork Rings made from compressed cork. The rings cushion laboratory glassware and keep items upright.
Marque: Usbeck Laborgeraete™ 5674
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Height: 30mm
- Fit a variety of flask sizes
- 1Pack
Spécification
Compressed Cork | |
120 mm | |
Flasks up to 2000mL | |
Rond | |
90 g |
30 mm | |
170 mm | |
Cork Ring | |
1 Ea. |