Learn More
Grenaille de cuivre, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
43.68€ - 197.99€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-50-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cu |
Numéro MDL | MFCD00010965 |
Clé InChI | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer |
CID PubChem | 23978 |
ChEBI | CHEBI:30052 |
Nom IUPAC | cuivre |
SMILES | [Cu] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15416595
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044213.22 |
100 g |
43.68€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044213.36 |
500 g |
102.51€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044213.A3 |
2 kg |
197.99€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-50-8 | |
MFCD00010965 | |
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer | |
CHEBI:30052 | |
[Cu] |
Cu | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
23978 | |
cuivre |
Spécification
Copper | |
Copper colored shot | |
Cu | |
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer | |
[Cu] | |
63.55 | |
CHEBI:30052 | |
0 hPa |
7440-50-8 | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00010965 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
cuivre | |
23978 | |
Odorless | |
Bille, 0,8-2 mm (0,03-0,08 po) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-159-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante