Learn More
Corning™ Refroidisseurs sans glace XT Starter
Les systèmes de refroidissement de paillasse assurent un refroidissement ou une congélation des échantillons sans glace ni électricité, ni batteries.
Marque:  Corning™ 432017
Code produit. 15522791
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Refroidisseur de plateforme ouverte prenant en charge la plupart des modules Corning CoolRack™ et Corning CoolSink™
  • Un profil bas et une petite empreinte au sol en font un choix privilégié pour un usage dans la hotte
  • Conservation des échantillons au froid (0,5°C à 4,0°C) jusqu’à quatre heures maximum
  • Un indicateur de température de 1°C à 8°C permet de voir la température correcte.
  • Le système peut également être utilisé avec de la neige carbonique pour créer une station de travail compacte, portative et à congélation rapide pour les bactéries, les virus ou les protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
12 x 1.5 mL or 2.0 mL microfuge tubes and 6 rows of PCR stripwells
Purple
One XT holder base, one XT Cooling Core and a CoolRack M-PCR module
16.2 x 12.0 x 8.2 cm
Ice-free Cooler
Sample cooling or freezing without ice, electricity, or batteries
1