Learn More
Miele Professional™ Kit de conversion UBS 2
Kit de conversion UBS 2 à utiliser avec les paniers supérieurs de série G 78 sélectionnés dans les machines PG 85
Marque:  Miele Professional™ 10131100
Code produit. 15407714
  • 334.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Convertit les vieux paniers d’injecteurs pour s’adapter aux nouvelles machines à laver de laboratoire de la gamme Miele PG85
  • Pour portoirs de charge et paniers supérieurs pour la série de modèles G 78 sans raccord de séchage