Learn More
Liofilchem™ Contact Slide 1
PCA and TTC and Neutralizing / VRBG Agar and Neutralizing, Flex Dip-slide with a selective medium for detection of Enterobacteriaceae and a non selective medium for total bacterial count.
44.27€ - 239.50€
Spécification
Espèces | Escherichia coli, Proteus species, Klebsiella species, Pseudomonas species, Streptococcus species, Proteus species, Klebsiella species, Pseudomonas species |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 18593:2004 |
Contenu et stockage | 10 à 25°C |
Détecte | Numération des germes, entérobactéries |
Format | Slide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11954369
![]() |
Liofilchem™
525262 |
20 Slides |
44.27€
20 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11944339
![]() |
Liofilchem™
53526 |
120 Slides |
239.50€
120 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Lame gélosée prête à l'emploi• Flore totale/coliformes totaux, entérobactéries
• Lame gélosée PCA + TTC/VRBG
Spécification
Escherichia coli, Proteus species, Klebsiella species, Pseudomonas species, Streptococcus species, Proteus species, Klebsiella species, Pseudomonas species | |
10 à 25°C | |
Slide | |
Contact Slide | |
PCA, TTC, gélose neutralisante/VRBG, neutralisant | |
À 36 ± 1°C pour une durée de 24 à 48 heures | |
ISO 18593:2004 |
ISO 18593:2004 | |
Numération des germes, entérobactéries | |
Italy | |
Non stérile | |
Pour la numération des germes et la détection d’entérobactéries | |
24 à 48 heures | |
Flex |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 9 mois
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.