Learn More
Solution de conductivité à 50000 μS.cm-1, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 1000 mL |
Conductivité | 50,000μS/cm |
Type | Solution de conductivité |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de conductivité à 50000 μS.cm-1, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu