Learn More
Solution d’étalonnage de conductivité, 445 μS, Cole-Parmer™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Quantité:
946 ml
Spécification
Spécification
Conditionnement | 946 ml |
Quantité | 946 ml |
La solution contient | 214.3 ppm Nacl |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’étalonnage de conductivité, 445 μS, Cole-Parmer™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu