Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Solution iodée de Gram concentrée
Used as a mordant in Gram staining to easily identify gram positive or negative organisms. Pro-Lab Diagnostics™ Gram’s Iodine Stain, Concentrated is a 10x concentrated microbiological stain manufactured to the highest standards, according to all regulatory requirements, and CE labelled.
Marque: Pro-Lab Diagnostics™ PL.8001
Description
Pro-Lab Diagnostics™ stains are manufactured in purpose-designed laboratories to the highest standards using the finest raw materials. Strict quality control and filtering techniques are employed prior to release to ensure that all stains offer excellent performance characteristics.
- 10X concentrated – 100mL is diluted to 1L of ready-to-use stain
- Gram’s Iodine is also known as diluted Lugol’s Iodine
- Apply after staining with crystal violet, but before ethanol
- Stains the peptidoglycan of gram positive organisms
Spécification
Réactif | |
100 ml | |
Liquide | |
Marron foncé | |
Conserver à une température n’excédant pas 20°C | |
100 mL (Yields 1 L Ready-to-Use Stain) |
Gram Iodine | |
(CE) N° 1907/2006, annexe II, (UE) N° 453/2010, marquage CE | |
Méthode de coloration de Gram pour la différenciation initiale des bactéries gram-négatives ou positives | |
Éthanol, iodure de potassium, iode, méthanol | |
Coloration de Gram |
Sécurité et traitement
- Grams Iodine Concentrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, potassium iodide, iodine, methanol
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.