Learn More
Hoefer™ Peignes pour mini-unité sous-marine HE 33
Accessoires pour unité sous-marine HE 33 Mini
Marque:  Hoefer™ HE31A-12-1.5
Code produit. 12084637
  • 72.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Variété de huit tailles allant de 1/2 à 16 puits
  • Épaisseur de 1 à 1,5 mm
  • Largeur de puits de 44/6 à 2,6 mm
  • Volume d’échantillon de 235/35 à 20,5 μl
Spécification
Spécification
Mini unité sous-marine HE33
12
0,15 cm
0,15 in
0,19 in
Peigne sans fond
0,05 in
30,5 μL
0,39 cm
0,5 cm