Learn More
Hoefer™ Peignes pour mini-unité sous-marine HE 33
Accessoires pour unité sous-marine HE 33 Mini
Marque: Hoefer™ HE31A-16-1.5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Variété de huit tailles allant de 1/2 à 16 puits
- Épaisseur de 1 à 1,5 mm
- Largeur de puits de 44/6 à 2,6 mm
- Volume d’échantillon de 235/35 à 20,5 μl
Spécification
Mini unité sous-marine HE33 | |
16 | |
0,15 cm | |
0,1 in | |
0,19 in |
Peigne sans fond | |
0,05 in | |
20,5 μL | |
0,26 cm | |
0,5 cm |