Learn More
Hoefer™ Peignes pour mini-unité sous-marine HE 33
Accessoires pour unité sous-marine HE 33 Mini
Marque: Hoefer™ HE31-BK
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Variété de huit tailles allant de 1/2 à 16 puits
- Épaisseur de 1 à 1,5 mm
- Largeur de puits de 44/6 à 2,6 mm
- Volume d’échantillon de 235/35 à 20,5 μl
Spécification
Mini unité sous-marine HE33 | |
Dos de peigne et deux vis | |
1 Prep, 2 Référence |