Learn More
Hoefer™ Peignes pour mini-unité sous-marine HE 33
Accessoires pour unité sous-marine HE 33 Mini
Marque:  Hoefer™ HE31A-P-1.0
Code produit. 11559533
  • 74.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Variété de huit tailles allant de 1/2 à 16 puits
  • Épaisseur de 1 à 1,5 mm
  • Largeur de puits de 44/6 à 2,6 mm
  • Volume d’échantillon de 235/35 à 20,5 μl
Spécification
Spécification
Mini unité sous-marine HE33
Préparative
0,1 cm
1,73/0,2 po.
0,19 in
Peigne sans fond préparatif
0,03 in
235/35 μl
4,4/0,6 cm
0,5 cm