Learn More
Fluorure de cobalt(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10562091
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-17-2
Formule moléculaire CoF2
Poids moléculaire (g/mol) 96.96
Numéro MDL MFCD00010941
Clé InChI YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry
CID PubChem 24820
Nom IUPAC Difluorure de cobalt
SMILES F[Co]F
Spécification
Point d’ébullition 1400°C
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) fluoride
Point de fusion 1200°C
Note relative au nom 99%
Couleur Rose
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex F)
Formule linéaire CoF2
Merck Index 15, 2424
Poids de la formule 96.96
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cobalt(II) fluoride