Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre à col large standard transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1 920 ml
3 810 ml
3 840 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 950 ml |
Capacité (impériale) | 32 oz. |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 12 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 70-400 |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Type de produit | Flacon standard à col large |