Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Indicateur de débit Roto-Flo en PS transparent
À utiliser avec les tubulures de 3/16 à 1/4 in de diamètre interne. L’indicateur de débit Roto-Flo en PS transparent Bel Art™ comprend des roues à ailettes colorées.
29.30€ - 36.95€
Spécification
Type | Indicateur de débit Roto-Flo |
---|---|
Gamme de débit | De 0,5 à 10 LPM |
À utiliser avec (application) | Indication visuelle du débit d’eau, d’air ou de gaz, lorsque la roue à ailettes commence à tourner |
Longueur (métrique) | 51 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10092293
|
Bel-Art™ Scienceware™
H19937-0002 |
Rouge |
36.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11382234
|
Bel-Art™ Scienceware™
H19937-0001 |
Bleu |
29.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Visualisation rapide du débit
- Indicateur rotatif de couleur vive
- Facile à installer
- Débit minimal : 0,5 L/min
- Débit maximal : 10 l/min
- Le diamètre interne du canal d’écoulement est de 5 mm, le carter de la roue à aubes est de 25 mm, la longueur totale est de 51 mm
- Pression maximale recommandée :10 psi
- Ne pas utiliser avec des produits chimiques ou des liquides corrosifs dont la température dépasse 64°C
Spécification
Indicateur de débit Roto-Flo | |
De 0,5 à 10 LPM | |
Indication visuelle du débit d’eau, d’air ou de gaz, lorsque la roue à ailettes commence à tourner | |
51 mm |