Learn More
Fisherbrand™ Flacons Boston ronds transparents avec bouchons phénoliques noirs PolyCone
Flacons à usage général. Les flacons Boston ronds transparents Fisherbrand™ avec bouchons phénoliques noirs PolyCone sont la solution idéale lorsque l’intégrité du contenu est déterminante.
41.45€ - 90.95€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Noir |
Matériau de revêtement | PolyCone |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | dimClosureSize | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | dimClosureSize | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11708729
|
Fisherbrand™
02911782 |
30 ml | 48/Cs. | N/A | |||||
11718729
|
Fisherbrand™
02911783 |
60 ml | 24/boîte |
54.05€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11728729
|
Fisherbrand™
02911784 |
120 ml | 24/boîte | N/A | |||||
11738729
|
Fisherbrand™
02911785 |
250 ml | 12/boîte | N/A | |||||
11748729
|
Fisherbrand™
02911750 |
480 ml | 12/boîte | N/A | |||||
11758729
|
Fisherbrand™
02911751 |
1000 ml | 12/boîte | N/A | |||||
Description
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
- Doté d’une ouverture à col vissant étroite, d’épaules incurvées et d’un corps rond
- Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu.
Spécification
Transparent | |
Noir | |
Oui | |
Boston, rond | |
Polyéthylène | |
Bouchon à vis |
Verre | |
PolyCone | |
Étroit | |
Flacon Boston rond | |
Phénolique | |