Learn More
Brady™ Marqueurs de borniers CleanLift™ (B-498)
Pour les imprimantes BMP71. Les marqueurs de borniers Brady (B-498) sont en tissu vinyle repositionnable.
407.00€ - 465.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifiées UL |
---|---|
Description | Séries de rubans recommandées : R6200 ; R4300 ; R6000 |
Type d’adhésif | Caoutchouc, Repositionnable |
Couleur | Blanc |
Finition | Semi-brillant |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11598604
|
Brady™
115133 |
6,1 mm | 0,24 in | N/A | |||||
11519463
|
Brady™
104292 |
8,1 mm | 0,318 in | N/A | |||||
11559463
|
Brady™
104296 |
9,5 mm | 0,375 in | N/A | |||||
Spécification
Certifiées UL | |
Caoutchouc, Repositionnable | |
Semi-brillant | |
Marqueurs de borniers (B-498) | |
Imprimante BMP™ 71 | |
0,0073 in | |
91,4 m |
Séries de rubans recommandées : R6200 ; R4300 ; R6000 | |
Blanc | |
Tissu en vinyle (B-498) | |
Étiquettes à code-barres ; Marquage de câbles et fils ; Identification de cartes de circuit – partie supérieure perforée ; Identification de composants et d’équipements ; Identification générale et industrielle ; Marqueurs de borniers | |
1 de chaque | |
300 ft |