Learn More
Zwiebel™ Poids de classe F1
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe II. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe F1 sont parfaites pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe F2.
Marque:  Zwiebel™ PBI2301X
Code produit. 11730623
  • 180.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Poids de classe F1
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
500 mg
±0,08 mg
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Zwiebel™ Poids de classe F1 > Masse : 500 mg