Learn More
BRAND™ Éprouvettes de mesure de forme basse en polypropylène de classe B
Fabrication en PP. L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
Marque: BRAND™ 41654
44.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Éprouvette graduée de forme basse avec bec verseur
- En PP haute pureté
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Graduations en relief
- L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
Spécification
Classe B. | |
Autoclavables | |
80deg;C | |
Hexagonale |
10 ml | |
plusmn; 10 ml | |
Rond | |
Éprouvette graduée |