Learn More
BRAND™ Éprouvettes de mesure de forme haute en PMP de classe B avec graduations en relief
L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Les éprouvettes de mesure de forme haute en PMP de classe B BRAND™ avec graduations en relief possèdent une base hexagonale pour une plus grande stabilité.
Marque:  BRAND™ 34964
47.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10190421
Description
Description
  • Éprouvette graduée de forme haute avec bec verseur
  • Fabrication en PMP (polyméthylpentène)
  • Base hexagonale
  • Graduations en relief
  • Conforme aux normes DIN 12 681 ISO 6706
  • L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Classe B.
Autoclavables
121°C
Hexagonale
Éprouvette graduée
20 ml
plusmn; 20 ml
Rond
535 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
BRAND™ Éprouvettes de mesure de forme haute en PMP de classe B avec graduations en relief > Capacité : 2000 ml