Learn More
Acide citrique, qualité d’électrophorèse, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
25.73€ - 114.57€
Identifiants chimiques
CAS | 77-92-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.12 |
Numéro MDL | MFCD00011669 |
Clé InChI | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy |
CID PubChem | 311 |
ChEBI | CHEBI:30769 |
Nom IUPAC | Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique |
SMILES | OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15466319
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64322.22 |
100 g |
25.73€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15476319
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64322.36 |
500 g |
46.23€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15486319
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64322.A3 |
2kg |
114.57€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’acide citrique est un point de départ du cycle de Krebs et est un intermédiaire clé dans le métabolisme. Il a une activité anticoagulante ; en tant que chélateur de calcium, il forme des complexes qui perturbent la tendance du sang à s’accrocher. Il peut être utilisé pour ajuster le pH et comme agent de séquestration pour l’élimination des métaux traces.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide citrique est un point de départ du cycle de Krebs et est un intermédiaire clé dans le métabolisme. Il a une activité anticoagulante ; en tant que chélateur de calcium, il forme des complexes qui perturbent la tendance du sang à s’accrocher. Il peut être utilisé pour ajuster le pH et comme agent de séquestration pour l’élimination des métaux traces.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Également soluble dans l’alcool et le méthanol. Insoluble dans le chloroforme et le benzène.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
77-92-9 | |
192.12 | |
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N | |
311 | |
Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique |
C6H8O7 | |
MFCD00011669 | |
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy | |
CHEBI:30769 | |
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
Spécification
Citric acid | |
77-92-9 | |
Blanc | |
MFCD00011669 | |
14,2326 | |
Soluble in water. Also soluble in alcohol and methanol. Insoluble in chloroform and benzene. | |
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O | |
192.12 | |
CHEBI:30769 | |
≥99.5% | |
1,665 | |
Poudre |
1,6 | |
153°C à 154°C | |
C6H8O7 | |
782061 | |
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy | |
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique | |
311 | |
192.13 | |
Électrophorèse | |
Inodore | |
Hygroscopique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P501c
H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 201-069-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GE7350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante