Learn More
Azpack™ Sphères en acier Chroma Gesellschaft™ pour viscosimètre
Helps with the measurement of fluid thickness. Azpack™ Steel Spheres for Viscometer are made of carbon chrome steel.
Spécification
Type de produit | Billes d’acier de rechange |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Viscosimètre |
Matériau | Acier |
Description
- Constructed of carbon chrome steel
- Round shape
- Available in 4 sizes
- For use with viscometer
- Density: 7.785g/nL
Spécification
Billes d’acier de rechange | |
Viscosimètre | |
Acier |