Learn More
Chlorodiphénylsilane, technique 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302236
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Chlorodiphenylsilane is used in Medicine field, electronics industry, polymer materials. It is used in reduction of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorodiphénylsilane est utilisé dans le domaine de la médecine, l’industrie électronique, les matériaux polymères. Il est utilisé dans la réduction des alcools.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver loin des bases, de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1631-83-0
Formule moléculaire C12H10ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 217.747
Numéro MDL MFCD00045144
Clé InChI YCITZMJNBYYMJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodiphenylsilane, diphenylchlorosilane, chloro diphenyl silane, silane, chlorodiphenyl, benzene, 1,1'-chlorosilylene bis, c12h11clsi, chlorodiphenylsilyl, diphenylsilyl chloride, chloro diphenyl silicon
CID PubChem 6327323
Nom IUPAC chloro(diphényl)silicone
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)Cl
Spécification
Point d’ébullition 280°C
Nom chimique ou matériau Chlorodiphenylsilane
Quantité 25 g
Numéro UN UN2987
Beilstein 2937164
Point d’éclair 105°C (221°F)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 218.76
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Indice de réfraction 1.579
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.123