Learn More
Cesium chloride, Reagent Grade, 99.9%, Honeywell™ Code produit.: 15652940
Cesium chloride, Reagent Grade, 99.9%, Honeywell™
Code produit. 15652940 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 15652940
Marque: Honeywell Research Chemicals 289329100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 99,9%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nom IUPAC chlorure de césium
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium Chloride
Quantité 100 g
Formule linéaire CsCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 168.36g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus™
Conditionnement Flacon poly
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cesium chloride, Reagent Grade, 99.9%, Honeywell™ >