Learn More
Hydrate de sulfate de cérium(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11429412
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Cerium(IV) sulfate hydrate is used as a general application for chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de cérium(IV) hydraté est généralement utilisé comme intermédiaire chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans des récipients étanches. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95838-16-7
Formule moléculaire CeO8S2
Poids moléculaire (g/mol) 332.23
Numéro MDL MFCD00148852
Clé InChI VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonyme sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1
CID PubChem 20223355
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium (IV) sulfate hydrate
Point de fusion 195°C (decomposition)
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3085
Merck Index 14,1990
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC λ⁴-cerium(4+) hydrate disulfate
Poids de la formule 332.24 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Densité 3.01