Learn More
Chlorure de cérium(III), 99,9 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10791604
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-86-5
Formule moléculaire CeCl3
Poids moléculaire (g/mol) 246.48
Numéro MDL MFCD00010929
Clé InChI VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
CID PubChem 24636
ChEBI CHEBI:35458
Nom IUPAC cérium(3+) ; trichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Spécification
Point d’ébullition 1727.0°C
Nom chimique ou matériau Cerium(III) chloride
Point de fusion 848.0°C
Note relative au nom Anhdrous
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire CeCl3
Merck Index 15, 1996
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 246.48
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Pures