Learn More
Bellingham Stanley™ Tube de remplissage avec centre
Spécification
Type | Tube de remplissage avec centre |
---|---|
Matériau | Laiton nickelé |
À utiliser avec (équipement) | Convient pour une utilisation avec le polarimètre de série ADP400 |
Description
Tube polarimétrique haute précision• Longueur du tube précise
• Extrémités parfaitement perpendiculaires à l'axe du tube
• Obturateurs plats et parallèles en verre
• Bouchons de fermeture nylon, joints caoutchouc
• Tube polarimétrique thermostatable
• Tube métallique thermostatable par circulation pour polarimètre ADP et ADS. Raccords cannelés entrée/sortie 6mm pour circulation du fluide de thermostatisation
• Tube à bras central de remplissage
• Laiton nickelé, chargement manuel de l'échantillon.
Spécification
Tube de remplissage avec centre | |
Laiton nickelé | |
Convient pour une utilisation avec le polarimètre de série ADP400 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bellingham Stanley™ Tube de remplissage avec centre