Learn More
Bleu Celestin, pur
96.48€ - 321.60€
Identifiants chimiques
CAS | 1562-90-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H18ClN3O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 363.798 |
Numéro MDL | MFCD00011927 |
Clé InChI | OJAMERVLRXYMPD-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 54684697 |
Nom IUPAC | 7-(diéthylamino)-4-hydroxy-3-oxophénoxazin-10-ium-1-carboxamide ; chlorure |
SMILES | CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)N.[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10433743
|
Thermo Scientific Acros
195560100 |
10 g |
96.48€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10424795
|
Thermo Scientific Acros
195560500 |
50 g |
321.60€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1562-90-9 | |
363.798 | |
OJAMERVLRXYMPD-UHFFFAOYSA-N | |
7-(diéthylamino)-4-hydroxy-3-oxophénoxazin-10-ium-1-carboxamide ; chlorure |
C17H18ClN3O4 | |
MFCD00011927 | |
54684697 | |
CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)N.[Cl-] |
Spécification
Celestine blue | |
C17H18ClN3O4 | |
15, 1961 | |
Authentique | |
7-(diéthylamino)-4-hydroxy-3-oxophénoxazin-10-ium-1-carboxamide ; chlorure | |
54684697 | |
363.79 | |
Flacon en verre | |
Complies | |
Poudre |
1562-90-9 | |
MFCD00011927 | |
OJAMERVLRXYMPD-UHFFFAOYSA-N | |
CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)N.[Cl-] | |
363.798 | |
638 to 648nm | |
Extra pur | |
700 min. (in water) | |
Brun à noir |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
- Celestine Blue