Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel sodique de céfotaxime, 95 %
Cefotaxime sodium salt, CAS # 64485-93-4, is the sodium salt form of cefotaxime with β-lactamase resistant antibiotic activity.
58.14€ - 569.92€
Identifiants chimiques
CAS | 64485-93-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H16N5NaO7S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 477.44 |
Numéro MDL | MFCD00079073 |
Clé InChI | AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M |
CID PubChem | 88631411 |
SMILES | [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15219946
|
Thermo Scientific Chemicals
454950010 |
1 g | Flacon en verre | N/A | |||||
15229946
|
Thermo Scientific Chemicals
454950050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | |||||
15269896
|
Thermo Scientific Chemicals
454950250 |
25 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
General Information
• The cefotaxime sodium salt is a - lactamase considered a third-generation cephalosporin with antibiotic and bactericidal activities
• This compound exerts its biological activity by binding to penicillin-binding proteins (PBP) located on the inner membrane of the bacterial cell wall leading to their inactivation. The inactivation of these proteins affects the cross-linking of peptidoglycan chains required for bacterial cell wall strength and rigidity, resulting in the weakening of cell walls and cell lysis.
Applications
• It is an efficient antibacterial compound that acts against gram-negative bacteria, without activity against gram-positive bacteria such as pseudomonas and penicillin-resistant strains of streptococcus pneumonia
• It has been used for plant cell culture and human cell lines in vitro
• Cefotaxime sodium salt has been used in antibiotic susceptibility testing (AST) methods
• Cefotaxime sodium salt is also used to remove bacteria from Ostreococcus tauri cultures
Identifiants chimiques
64485-93-4 | |
477.44 | |
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M | |
[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1 |
C16H16N5NaO7S2 | |
MFCD00079073 | |
88631411 |
Spécification
Cefotaxime sodium salt | |
64485-93-4 | |
95% | |
MFCD00079073 | |
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M | |
sodium (6R,7R)-3-[(acétyloxy)méthyl]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(méthoxyimino)acétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate | |
88631411 | |
95% |
Cefotaxime Sodium Salt | |
201.0°C to 210.0°C | |
C16H16N5NaO7S2 | |
Solubility in water: soluble. | |
[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1 | |
477.44 | |
477.44 |
Sécurité et traitement
- Cefotaxime sodium salt
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.