Learn More
CD71 Rat, anti-Mouse, Clone: RI7217, Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
45.00€ - 121.00€
Spécification
Antigène | CD71 |
---|---|
Clone | RI7217 |
Concentration | 0.5 mg/ml |
Applications | Flow Cytometry |
Forme | Liquid |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18069415
|
Proteintech
65289-1-IG-500UG |
500 μg |
121.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18008935
|
Proteintech
65289-1-IG-100UG |
100 μg |
45.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CD71 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with dmso induced friend erythroleukemia 745.6 of mouse CD71. This antibody recognizes mouse antigen. The CD71 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Spécification
CD71 | |
0.5 mg/ml | |
Liquid | |
Mouse | |
2610028K12Rik, AI195355, AI426448, AU015758, CD71, E430033M20Rik, Mtvr 1, Mtvr1, p90, TFR, TFR1, Tfrc, transferrin receptor, Trfr | |
Primary |
RI7217 | |
Flow Cytometry | |
Rat | |
22042 | |
IgG2a κ | |
Store at 2°C to 8°C. Stable for one year after shipment. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
CD71 Rat, anti-Mouse, Clone: RI7217, Proteintech