Learn More
Cd31 Rabbit anti-Mouse, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | Cd31 |
---|---|
Concentration | 267 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16845985
|
Proteintech
28083-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16835985
|
Proteintech
28083-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Cd31 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of mouse Cd31. This antibody recognizes mouse, human antigen. The Cd31 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Cd31 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Mouse, Human | |
IgG |
267 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
18613 | |
Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cd31 Rabbit anti-Mouse, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech