Learn More
IBA Lifesciences CD19 Nano-Strep
GREENER_CHOICE
Nanocorps de faible affinité fusionné à une Twin-Strep-tag™ et spécifique au CD19 murine
Marque:  IBA Lifesciences 6-8507-150
Code produit. 17237610
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • CD19 Nano-Strep est un nanocorps de faible affinité, exprimée en recombinant, fusionnée à une Twin-Strep-tag™
  • En raison de sa faible affinité pour la cible, une augmentation de l’avidité est nécessaire pour assurer une liaison suffisante à la surface cellulaire
  • La combinaison de Nano-Streps et d’une structure Strep-Tactin™ conduit à la formation de complexes qui se lient de façon stable aux cellules
  • Les Nano-Streps ont été développés pour la sélection de cellules d’affinité sans traçabilité (Nano-TACS™), basée sur notre technologie Strep-tag™
Spécification
Spécification
Lyophilisé
Tri et coloration de cellules fluorescentes, isolement de cellules de chromatographie d’affinité ou magnétiques
Souris
Usage exclusivement réservé à la recherche.