Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse compacte Catapult 1000
Conçues pour des applications de pesée vétérinaire, d’expédition générale et d’autres pesées de matières sèches. Les balances de paillasse compacte Ohaus™ Catapult 1000 sont une option économique pour les applications dans lesquelles la portabilité et des résultats précis sont requis.
Marque: Ohaus™ 71210148
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Écran à cristaux liquides (LCD)
- Adaptateur secteur (inclus) ou 3 piles C (LR 14 - vendues séparément)
- Boîtier et plateforme ABS, plateforme en acier inox (accessoire vendu séparément), poignée de transport
- Taille réduite, conception compacte
Spécification
300 heures | |
Externe numérique | |
Boîtier et bac en plastique ABS, bac en acier inoxydable en option | |
LCD | |
Mécanique | |
≤2°s. | |
Balance de paillasse compacte Catapult™ 1000 | |
280 x 316 mm | |
266 mm | |
304 mm | |
60 mm | |
AC |
Alcaline | |
2002/96/CE | |
75 kg | |
50 g | |
C11P75 | |
5°C à 40°C | |
kg | |
266 x 304 x 60 mm | |
280 mm | |
316 mm | |
1,5 kg |