Learn More
Epredia™ Plateaux de présentation de lames en carton
Stockez jusqu'à 48 lames de microscope 75 x 26 mm (3 x 1 in) sur ces plateaux en carton.
Marque:  Epredia™ 1606
Code produit. 12667736
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Stockez jusqu'à 48 lames de microscope 75 x 26 mm (3 x 1 in) sur les plateaux de présentation de lames en carton Thermo Scientific™.
  • Réalisé en carton lourd renforcé pour assurer protection et durabilité
  • Ces plateaux sont disponibles pour 20, 30 ou 48 lames, et faciles à transporter
Remarque : Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Spécification
30 lames
10,125 po
28,3 cm
Carton
1 po
26 mm
20 lames ; 48 lames ; 30 lames
3 po
76 mm
13 po
33 cm