Learn More
Étalon de carbone pour ICP, ICP-MS 1000 μg/ml (1000 ppm) dans de l’eau (H2O), Reagecon
Fabriqué en métal ultra-pur (99,999 %) testé par une méthode d’essai certifiée ISO 17025(réf. INAB : 264T) et les matières premières dosées par titration et ICP-MS avant leur fabrication.
Marque: Reagecon PC2A7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- ICP, ICP-MS - Norme de référence, ICP, ICP-MS - Materia de référence
- ISO/CEI17025 pour les tests des étalons ICP/ICP-MS à l'aide de l'ICP-MS (réf. INAB : 264T
- ISO/CEI17025 pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C)
- ISO / CEI 17025 pour l’étalonnage de la température dans la plage de température allant de -196 à + 1200°C (réf. INAB : 265C)
- ISO / CEI 17025 pour la mesure de la densité (réf. INAB : 264T) à l'aide de l'U-Tube oscillant et de la pycnométrie Bingham
- ISO/CEI17025 pour certaines titrations complexométriques (réf. INAB : 264T
- Conforme GHS/OSHA, REACH, etc.
- Ce produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé (ISO 7), à l’aide d’eau ultra-pure (spécialement traitée pour la production d’étalons de spectroscopie de masse), d’acides distillés triples et de flacons pré-nettoyés à triple lessivage.
- La titrimétrie et la spectroscopie sont contrôlées et étalonnées à l'aide de matériaux de référence certifiés (’CR M) distincts, de sorte que le produit est livré avec deux couches de traçabilité, y compris les étalons NIST, le cas échéant.
- Toutes les incertitudes de mesure de ce produit sont calculées selon les directives Eurachem/CITAC et signalées comme des incertitudes accrues au95 niveau de confiance en %.
Spécification
Matrix: H2O | |
Verre ambré lixivié trois fois | |
Tartaric Acid | |
Liquide |
1000 µg/mL (1000 ppm) | |
100 mL | |
ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF et autres techniques de mesure des cations |