Learn More
Erlab™ Hotte filtrante sans conduit Captair™ Smart 392
Conçue avec une filtration avancée au carbone pour minimiser l’exposition aux produits chimiques.
Spécification
Type de produit | Hotte à filtre sans conduit |
---|---|
Profondeur (impériale) | 24,37 in |
Profondeur (métrique) | 61,89 cm |
Débit | 259 pcm |
Hertz | 50/60 Hz |
Description
- Capteurs permettant de détecter la fuite de solvants, d’acides ou de formaldéhyde dans les filtres
- Filtre de secours de sécurité en cas de saturation du filtre principal
- Surveillance continue de la vitesse de la surface de l’air
Programme de sécurité Erlab
- Analyse et validation d’applications, certification d’utilisation, rappels de changement de filtre
- Connectez-vous à eGuard™ pour connaître l’état en temps réel, recevoir les notifications et les alertes
- Fonction Smart-Light pour allumer la hotte
Flexibilité
- Colonne de filtration configurable
- Aucun système de gaine nécessaire
Environnement
- Aucun produit chimique dangereux n’est libéré dans l’atmosphère
- Faible consommation électrique
Spécification
Hotte à filtre sans conduit | |
61,89 cm | |
50/60 Hz | |
105 W | |
80,01 cm |
24,37 in | |
259 pcm | |
220 V | |
31,5 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Erlab™ Hotte filtrante sans conduit Captair™ Smart 392