Learn More
Erlab™ Colonne de filtration Captair™ pour hottes d’aspiration
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ Filtration Columns for Fume Hoods are configured according to the protection needs of the hood’s specific application.
Marque: Erlab™ G0203/BE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Unité de ventilation filtrante• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Fan Failure: alarme de contrôle de bon fonctionnement de la ventilation
• Sécurifilter: détecteur électronique de saturation des filtres, avec alarmes sonores et lumineuses
• Filtre BE: pour vapeurs acides et organiques
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
Spécification
Securifilter BE Filter | |
03 Sampling Port, Fan Failure Alarm, Securifilter BE Filter | |
Vertical Filtration Column | |
For storing organic vapors and Acids for under bench safety cabinets |
587 mm | |
537 mm | |
200 mm |