Learn More
Erlab™ Colonne de filtration Captair™ pour hottes d’aspiration
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ Filtration Columns for Fume Hoods are configured according to the protection needs of the hood’s specific application.
Marque:  Erlab™ G0201/BE
Code produit. 12157730
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Unité de ventilation filtrante
• Unité de ventilation verticale
• Se place en position verticale, sur les côté des armoires sous paillasse, pour un gain de place
• Unité de ventilation filtrante
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Filtre BE: pour vapeurs acides et organiques
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
Spécification
Spécification
BE
01 Sampling Port, Securifilter BE Filter
Vertical Filtration Column
For storing organic vapors and Acids for under bench safety cabinets
587 mm
537 mm
200 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Erlab™ Colonne de filtration Captair™ pour hottes d’aspiration >