Learn More
Erlab™ Colonne de filtration Captair™ pour hottes d’aspiration
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ Filtration Columns for Fume Hoods are configured according to the protection needs of the hood’s specific application.
Marque: Erlab™ G0101/BE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Unité de ventilation filtrante• Unité de ventilation horizontale
• Unité de ventilation filtrante
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Filtre BE: pour vapeurs acides et organiques
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
Spécification
BE | |
01 Sampling Port, Securifilter BE Filter | |
Horizontal Filtration Column | |
For storing organic vapors and Acids for standard vertical safety cabinets |
267 mm | |
570 mm | |
390 mm |