Learn More
Erlab™ Colonne de filtration Captair™ pour hottes d’aspiration
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ Filtration Columns for Fume Hoods are configured according to the protection needs of the hood’s specific application.
Marque: Erlab™ G0104/AS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Unité de ventilation filtrante• Pour armoire haute ou sous paillasse
• Filtration selon la norme NFX 15-211
• Autonome, sans raccordement extérieur
• Protège l'utilisateur des vapeurs nocives et inflammables
• Se raccorde très facilement aux armoires anti-feu type 30 et 90 afin de ne rejeter aucun produits dangereux dans l'atmosphère et d'assurer une protection parfaite du personnel
• Les vapeurs sont retenues par les filtres Captair™ utilisé dans les hottes de sécurité
• Supprime le risque d'inflammation des vapeurs en présence d'une source d'ignition à l'ouverture des portes
• Filtration selon la norme NFX15-211 garantissant la qualité de l'air, la sécurité et la suppression des odeurs
• Aucun raccordement vers l'extérieur n'est nécessaire
• Contribue à purifier l'air de la pièce
• Très faible niveau sonore et consommation électrique
• Unité de ventilation horizontale
• Se place en position horizontale, sur les armoires hautes
• Unité de ventilation filtrante
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Sécurifilter: détecteur électronique de saturation des filtres, avec alarmes sonores et lumineuses
• Filtre AS: pour vapeurs organiques
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
Spécification
Securifilter AS Filter | |
04 Sampling Port, Securifilter AS Filter | |
Horizontal Filtration Column | |
For storage with organic vapors mainly for standard vertical safety cabinets |
267 mm | |
570 mm | |
390 mm |