Learn More
Erlab™ Colonne de filtration Captair™ pour hottes d’aspiration
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ Filtration Columns for Fume Hoods are configured according to the protection needs of the hood’s specific application.
Marque: Erlab™ G0201/AS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Unité de ventilation filtrante• Unité de ventilation verticale
• Se place en position verticale, sur les côté des armoires sous paillasse, pour un gain de place
• Unité de ventilation filtrante
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Filtre AS: pour vapeurs organiques
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
Spécification
AS | |
01 Sampling Port, Securifilter AS Filter | |
Vertical Filtration Column | |
For storage with organic vapors mainly for under bench safety cabinets |
587 mm | |
537 mm | |
200 mm |