Learn More
Poulten Selfe™ Viscosimètres de routine Cannon-Fenske
Viscosimètres Cannon-Fenske, adaptés aux liquides transparents, avec certificat NAMAS
229.00€
Spécification
Type de produit | Viscosimètre de routine Cannon-Fenske |
---|---|
Numéros ASTM | D445-IP71, D446 |
Certifications/Conformité | NAMAS |
Volume (métrique) | 7 mL |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13151073
|
Poulten Selfe™
1634/02 |
50 |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
ASTM D445-IP71, ASTM D446.Convient pour les liquides transparents, longueur totale nominale de 250 mm.Taille approximative de l’échantillon 7 ml.Données d’étalonnage à 40°C avec la constante C, indiquée à 40°C et 100°C.Avec la certification d’étalonnage NAMAS.
Spécification
Viscosimètre de routine Cannon-Fenske | |
D445-IP71, D446 | |
NAMAS | |
7 mL |