Learn More
CAMKV Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | CAMKV |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16883604
|
Proteintech
14788-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16873604
|
Proteintech
14788-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CaMKV does not appear to have detectable kinase activity.Spécification
CAMKV | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q3UHL1, Q63092, Q8NCB2 | |
235604, 79011, 79012 | |
CAMKV Fusion Protein Ag6438 | |
Primary | |
-20°C | |
CAMKV |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
1G5, CAMKV, VACAMKL | |
Camkv | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |