Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11467977
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Calcium nitrate tetrahydrate is used as a nitrogenous fertilizer and a corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cells for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate de calcium tétrahydraté est utilisé comme engrais azoté et comme inhibiteur de corrosion dans les carburants diesel. Il est utilisé dans les cellules végétales pour des expériences de mise en culture. Il est également utilisé dans les bains réfrigérants et la manipulation des eaux usées.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13477-34-4
Formule moléculaire CaH8N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 236.146
Numéro MDL MFCD00149604
Clé InChI ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
CID PubChem 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nom IUPAC dinitrate de calcium tétrahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2]
Spécification
Point d’ébullition 132°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Calcium nitrate tetrahydrate
Point de fusion 43°C to 45°C
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1454
Merck Index 14,1682
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and acetone.
Poids de la formule 236.15 (164.09 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.82
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium nitrate, tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..