Learn More
Hydrure de calcium, ca. 93 %, extra pur, granulométrie 0-2 mm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11944381
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-78-8
Formule moléculaire CaH2
Poids moléculaire (g/mol) 42.09
Numéro MDL MFCD00010897
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium hydride
Point de fusion 675.0°C
Note relative au nom extra pure, 0-2 mm grain size
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (Total Ca)
Formule linéaire CaH2
Fieser 01,105
Merck Index 15,1674
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts
Poids de la formule 42.09
Pourcentage de pureté ∼93%
Qualité Extra pur
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 1.9
Densité 1.9000g/mL