Learn More
Chlorure de calcium dihydraté, ACS, 99,0 à 105,0 %, Thermo Scientific Chemicals
43.88€ - 128.56€
Identifiants chimiques
CAS | 10035-04-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2·2H2O |
Numéro MDL | MFCD00149613 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033296.36 |
500 g |
43.88€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033296.A3 |
2 kg |
128.56€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium chloride dihydrate is widely used as an ingredient in ceramic slipware, cosmetic and food items. It acts as a pH buffer in swimming pool water. It provides inhibition of swelling clays in the water phase of invert emulsion drilling fluids. It is employed in the oil industry to increase the density of solids-free brines. It is used as a flux in the Davy process for the manufacture of sodium through the electrolysis of molten sodium chloride. It finds an important application as an additive in plastics, fire extinguishers, blast furnaces and in wastewater treatment as a drainage aid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10035-04-8 | |
CaCl2·2H2O | |
MFCD00149613 |
Spécification
Calcium chloride dihydrate | |
10035-04-8 | |
99.0-105.0% | |
MFCD00149613 | |
147.02 (110.99 Anhydrous) | |
Hygroscopic |
For ACS analysis | |
Poudre | |
CaCl2·2H2O | |
Soluble in water,acetic acid and alcohol. | |
Réactif ACS | |
0.835 g/mL |
Sécurité et traitement
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-140-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Calcium chloride dihydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium chloride dihydrate