Learn More
Chlorure de calcium, anhydre, granulaire, Honeywell Fluka™
Code produit. 15697720 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
2.5 kg
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Anhydre, granulaire, ≤ 7,0 mm, ≥ 93,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Numéro MDL MFCD00010903
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CID PubChem 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Nom IUPAC calcium ; dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium chloride
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire CaCl2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 110.98g/mol
Pourcentage de pureté ≥93%
Tension de vapeur 0.01 mmHg (20°C)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de calcium, anhydre, granulaire, Honeywell Fluka™ >